Learn More
5-Chlorpyridazin-3(2H)-on, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO08305DE
Weitere Details : CAS : 660425-07-0 Gewicht : 0.05500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
660425-07-0 | |
130.531 | |
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N | |
19905718 | |
C1=C(C=NNC1=O)Cl |
C4H3ClN2O | |
MFCD12198134 | |
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one | |
4-Chlor-1H-Pyridazin-6-on |
Spezifikation
5-chloropyridazin-3(2H)-one | |
5g | |
97.0 | |
C4H3ClN2O | |
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one | |
C1=C(C=NNC1=O)Cl | |
130.531 | |
130.53 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
660425-07-0 | |
97% | |
MFCD12198134 | |
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlor-1H-Pyridazin-6-on | |
19905718 | |
97% |