Learn More
5-Chlor-3-Methylbenzo[b]thiophen, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450990050
Weitere Details : CAS : 19404-18-3 Gewicht : 0.01000kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209706
  • 110.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-12-2020
Chemische Identifikatoren
19404-18-3
182.67
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
5-Chlor-3-methyl-1-benzothiophen
C9H7ClS
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
317317
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
31.0°C to 32.0°C
19404-18-3
C9H7ClS
UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
5-Chlor-3-methyl-1-benzothiophen
317317
97%
87.0°C (0.5 mmHg)
5g
96% min. (GC)
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
182.67
182.67
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-3-methylbenzo¢b!thiophene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation