Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromindol-3-Carbonsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64834.03
Weitere Details : CAS : 10406-06-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422219
  • 110.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10406-06-1
240.056
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N
7018243
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O
C9H6BrNO2
MFCD05664007
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid
5-Brom-1H-Indol-3-Carbonsäure
Spezifikation
5-Bromoindole-3-carboxylic acid
10406-06-1
MFCD05664007
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O
240.056
240.06
97%
1g
C9H6BrNO2
475219
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-1H-Indol-3-Carbonsäure
7018243
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation