Learn More
Alfa Aesar™ 5'-Bromo-2'-Fluoracetophenon, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61282.06
Weitere Details : CAS : 198477-89-3 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427798
  • 125.00 € / 5 Gramm
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
5′-Brom-2′-fluoroacetophenon ist ein Zwischenprodukt, das in Pharmazeutika verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur 2-8 °C. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
198477-89-3
217.037
XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
22607476
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
C8H6BrFO
MFCD11226880
1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
1-(5-Brom-2-Fluorphenyl)ehanon
Spezifikation
5g
198477-89-3
MFCD11226880
XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
1-(5-Brom-2-Fluorphenyl)ehanon
22607476
Fest
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
C8H6BrFO
1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
217.037
217.04
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation