Learn More
5-Brom-2-chlorpyridin-3-carboxamid, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 457290050
Weitere Details : CAS : 75291-85-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525956
  • 300.90 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
05-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75291-85-9
235.47
5-bromo-2-chloronicotinamide, acmc-209oxs, 5-bromo-2-chloro-nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo-2-chloro
5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carboxamid
C6H4BrClN2O
NFUOTGWWIKJNQL-UHFFFAOYSA-N
12629794
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)C(=O)N
Spezifikation
5-Bromo-2-chloropyridine-3-carboxamide
182.0°C to 183.0°C
75291-85-9
C6H4BrClN2O
NFUOTGWWIKJNQL-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-2-Chlorpyridin-3-Carboxamid
12629794
97%
Authentic
5g
96% min. (HPLC)
5-bromo-2-chloronicotinamide, acmc-209oxs, 5-bromo-2-chloro-nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo-2-chloro
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)C(=O)N
235.47
235.47
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2-chloropyridine-3-carboxamide, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.