Learn More
5-Amino-2-(Methylthio)pyrimidin, 96 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 449820010
Weitere Details : CAS : 42382-46-7 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525886
  • 238.50 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
42382-46-7
141.19
5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
2-Methylsulfanylpyrimidin-5-amin
C5H7N3S
NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
12215991
CSC1=NC=C(C=N1)N
Spezifikation
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Glasflasche
42382-46-7
C5H7N3S
NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
2-Methylsulfanylpyrimidin-5-amin
12215991
96%
Authentic
1g
95% min. (HPLC)
5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
CSC1=NC=C(C=N1)N
141.19
141.19
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Dokumentation