Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2-Methylbenzoesäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H60078.03
Weitere Details : CAS : 2840-04-2 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426548
  • 28.70 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2840-04-2
151.17
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
10374614
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)O
C8H9NO2
MFCD06208351
5-amino-2-methyl-benzoic acid, 5-amino-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-aminobenzoic acid, 5-amino-o-toluic acid, 5-amino-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 5-amino-2-methyl, pubchem4980, 3-amino-6-methylbenzoic acid, ksc494q3t, 2-methyl-5-amino benzoic acid
5-Amino-2-Methylbenzoesäure
Spezifikation
5-Amino-2-methylbenzoic acid
1g
C8H9NO2
5-amino-2-methyl-benzoic acid, 5-amino-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-aminobenzoic acid, 5-amino-o-toluic acid, 5-amino-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 5-amino-2-methyl, pubchem4980, 3-amino-6-methylbenzoic acid, ksc494q3t, 2-methyl-5-amino benzoic acid
CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)O
151.17
151.16
194°C to 199°C
2840-04-2
MFCD06208351
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-2-Methylbenzoesäure
10374614
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation