Learn More
5-Amino-1-ethylpyrazol, 99 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 437620050
Weitere Details : CAS : 3528-58-3 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234744
  • 242.50 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 10-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3528-58-3
111.15
1-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-ethylpyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-ethylpyrazole-5-ylamine, 5-amino-1-ethyl-1h-pyrazole, 2-ethyl-3-aminopyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazol, 5-amino-1-ethyl-pyrazole
2-Ethylpyrazol-3-Amin
C5H9N3
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
337310
CCN1C(=CC=N1)N
Spezifikation
5-Amino-1-ethylpyrazole
106°C to 108°C (4.0 Torr)
5g
98.5% min. (GC)
1-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-ethylpyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-ethylpyrazole-5-ylamine, 5-amino-1-ethyl-1h-pyrazole, 2-ethyl-3-aminopyrazole, 1-ethyl-5-aminopyrazol, 5-amino-1-ethyl-pyrazole
CCN1C(=CC=N1)N
111.15
111.15
>113°C
54°C to 57°C
3528-58-3
C5H9N3
FSJOLBAFVKSQQJ-UHFFFAOYSA-N
2-Ethylpyrazol-3-Amin
337310
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Amino-1-ethylpyrazole, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation