Learn More
4-Pentylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge BTB09810EA
Weitere Details : CAS : 73948-18-2 Gewicht : 0.06000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029161
  • 25.32 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
11-03-2021
Chemische Identifikatoren
73948-18-2
246.749
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
144625
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
C11H15ClO2S
MFCD00173759
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid
Spezifikation
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
10g
96.5
97%
CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
246.749
246.76
Bernsteinfarbene Glasflasche
73948-18-2
100.0
C11H15ClO2S
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-n-Pentylbenzolsulfonylchlorid
144625
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation