missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Nitrophenylglyoxalhydrat, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H35009.03

Weitere Details : CAS : 4974-57-6 Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15427457

  • 59.60 € / 1 Gramm


Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
Wird für wichtige industrielle Verbindungen verwendet, hauptsächlich als Lösungsmittel. Eine neue Methode für das Arginase-Assay

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

4974-57-6
179.131
ILVKBBGIGNSVDO-UHFFFAOYSA-N
151242
C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)[N+](=O)[O-]
C8H5NO4
MFCD07776822
4-nitrophenylglyoxal, p-nitrophenylglyoxal, 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetaldehyde, para-nitrophenylglyoxal, 4-nitrophenyl glyoxal, 1-4-nitrophenyl glyoxal, 4-nitrophenyl oxo acetaldehyde, 2-4-nitrophenyl-2-oxo-acetaldehyde, benzeneacetaldehyde, 4-nitro-alpha-oxo
2-(4-Nitrophenyl)-2-Oxoacetaldehyd

Spezifikation

4-Nitrophenylglyoxal hydrate
96°C to 98°C
4974-57-6
MFCD07776822
ILVKBBGIGNSVDO-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Nitrophenyl)-2-Oxoacetaldehyd
151242
Kristallpulver
Cremefarben
1g
C8H5NO4
4-nitrophenylglyoxal, p-nitrophenylglyoxal, 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetaldehyde, para-nitrophenylglyoxal, 4-nitrophenyl glyoxal, 1-4-nitrophenyl glyoxal, 4-nitrophenyl oxo acetaldehyde, 2-4-nitrophenyl-2-oxo-acetaldehyde, benzeneacetaldehyde, 4-nitro-alpha-oxo
C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)[N+](=O)[O-]
179.131
179.13 (anhy.)
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation