Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitro-DL-phenylalanine, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H63067.06
Weitere Details : CAS : 2922-40-9 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449548
  • 165.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2922-40-9
210.189
GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYSA-N
65089
2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
C9H10N2O4
MFCD00007384
4-nitro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitrophenylalanine, p-nitro-dl-phenylalanine, p-nitrophenylalanine, h-dl-phe 4-no2-oh, dl-p-nitrophenylalanine, h-p-nitro-dl-phe-oh, dl-phenylalanine, 4-nitro, 2-amino-3-4-nitrophenyl propionic acid
CHEBI:48496
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
4-Nitro-DL-phenylalanine
C9H10N2O4
UN2811
GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
65089
210.19
98%
5g
2922-40-9
MFCD00007384
4-nitro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitrophenylalanine, p-nitro-dl-phenylalanine, p-nitrophenylalanine, h-dl-phe 4-no2-oh, dl-p-nitrophenylalanine, h-p-nitro-dl-phe-oh, dl-phenylalanine, 4-nitro, 2-amino-3-4-nitrophenyl propionic acid
C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
210.189
CHEBI:48496
Solid
236°C to 237°C (decomposition)