Learn More
Alfa Aesar™ 4-n-Butoxy-2,6-Difluorbenzylalkohol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33824.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426697
  • 22.90 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
438050-19-2
216.228
JFQDJUWNPGRGJU-UHFFFAOYSA-N
22219883
CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)CO)F
C11H14F2O2
MFCD22201020
4-butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-butoxy-2,6-difluorophenyl methanol, 4-butoxy-2,6-difluoro-benzylalcohol, 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-butoxy-2,6-difluoro
(4-butoxy-2,6-difluorphenyl)methanol
Spezifikation
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
438050-19-2
MFCD22201020
JFQDJUWNPGRGJU-UHFFFAOYSA-N
(4-butoxy-2,6-difluorphenyl)methanol
22219883
Fest
250mg
C11H14F2O2
4-butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-butoxy-2,6-difluorophenyl methanol, 4-butoxy-2,6-difluoro-benzylalcohol, 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-butoxy-2,6-difluoro
CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)CO)F
216.228
216.22
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation