Learn More
4-Methylthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 396581000
Weitere Details : CAS : 20485-41-0 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204724
  • 302.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
20485-41-0
143.17
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
C5H5NO2S
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
209805
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Spezifikation
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
287.0°C
20485-41-0
C5H5NO2S
ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
209805
97%
Glasflasche
100g
96% min. (HPLC)
4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
CC1=C(SC=N1)C(=O)O
143.17
143.17
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation