Learn More
4-Methylbenzylsulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454840050
Weitere Details : CAS : 51419-59-1 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15254408
  • 148.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
26-04-2021
Chemische Identifikatoren
51419-59-1
204.68
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride
(4-methylphenyl)methanesulfonylchlorid
C8H9ClO2S
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
2794648
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
4-Methylbenzylsulfonyl chloride
Consistent with structure (1H−NMR)
5g
96% min. (HPLC)
4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride
CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
204.68
204.68
Authentic
78.0°C to 82.0°C
51419-59-1
C8H9ClO2S
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
(4-methylphenyl)methanesulfonylchlorid
2794648
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation