Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ H26762-03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Beschreibung
Anwendungen4-Methyl-3-(Trifluoromethyl)Benzaldehyd wird als Baustein in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
93249-45-7 | |
188.149 | |
FRLOLHJJROPPKU-UHFFFAOYSA-N | |
3673664 | |
CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F |
C9H7F3O | |
MFCD04116033 | |
4-methyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-3-trifluoromethyl | |
4-methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd |
Spezifikation
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde | |
1g | |
C9H7F3O | |
4-methyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-methoxy-3-trifluoromethyl | |
CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C(F)(F)F | |
188.149 | |
188.15 |
Air Sensitive | |
93249-45-7 | |
MFCD04116033 | |
FRLOLHJJROPPKU-UHFFFAOYSA-N | |
4-methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd | |
3673664 | |
97% |