Learn More
Alfa Aesar™ 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H61395.MD
Weitere Details : CAS : 672-89-9 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427928
  • 27.10 € / 250 Milligramm
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4-Methoxy-6-methyl-2 H-pyran-2-one wird als Modellverbindung verwendet, um die Zuordnung von Ringprotonenresonanzen in4-methoxy-6-nonyl-2 H-pyran-2-one zu untersuchen.
Löslichkeit
Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
672-89-9
140.138
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
12651
CC1=CC(=CC(=O)O1)OC
C7H8O3
MFCD00006640
4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
4-Methoxy-6-methylpyran-2-on
Spezifikation
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
250mg
C7H8O3
4-methoxy-6-methyl-2h-pyran-2-one, methyltriacetolactone, methyltriacetolacton, 2h-pyran-2-one, 4-methoxy-6-methyl, 4-methoxy-6-methyl-pyran-2-one, methyltriacetolacton german, 4-methoxy-6-methyl-2-pyrone, 4mhp, wln: t6ovj do1 f1, 4-methoxy-6-methyl-2-pyranone
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
4-Methoxy-6-methylpyran-2-on
12651
Fest
83°C to 86°C
672-89-9
MFCD00006640
Poorly soluble in water.
CC1=CC(=CC(=O)O1)OC
140.138
140.14
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation