Learn More
4-Indolylboronsäure, 95 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 454500010
Weitere Details : CAS : 220465-43-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
220465-43-0 | |
160.97 | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
1H-indol-4-ylboronsäure |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
2763173 | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O |
Spezifikation
4-Indolylboronic acid | |
Glasflasche | |
1g | |
94% min. (HPLC) | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O | |
160.97 | |
160.97 |
Authentic | |
184.0°C to 188.0°C | |
220465-43-0 | |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indol-4-ylboronsäure | |
2763173 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Indolylboronic acid, 95%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.