Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-3-(Methoxycarbonyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62385.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427366
  • 455.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 16-01-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
872459-87-5
280.102
methyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
methyl-2-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
C14H18BFO4
PILMRJXFJLIVFU-UHFFFAOYSA-N
57880558
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)OC
Spezifikation
1g
872459-87-5
methyl 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-3-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(=O)OC
280.102
236.09
96%
4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
C14H18BFO4
PILMRJXFJLIVFU-UHFFFAOYSA-N
methyl-2-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
57880558
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation