Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-2-(Methoxycarbonyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62492.03
Weitere Details : CAS : 1293284-58-8 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427496
  • 533.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1293284-58-8
280.102
methyl 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
methyl-5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
C14H18BFO4
DCNAAOVAUVQRQD-UHFFFAOYSA-N
67086953
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(=O)OC
Spezifikation
4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1293284-58-8
methyl 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(=O)OC
280.102
280.1
96%
1g
C14H18BFO4
DCNAAOVAUVQRQD-UHFFFAOYSA-N
methyl-5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
67086953
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation