Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Ethoxycarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55836.03
Weitere Details : CAS : 195062-62-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422316
  • 95.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
195062-62-5
276.139
NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
2734618
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
C15H21BO4
MFCD03453659
ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
Ethyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzoat
Spezifikation
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1.5000
Farblos
195062-62-5
MFCD03453659
NCVIYKCFTYSAGN-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzoat
2734618
Flüssig
1.052g/mL
330°C
1g
C15H21BO4
ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboethoxyphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, ethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-ethoxycarbonyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid ethyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OCC
276.139
276.14
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation