Learn More
4-Dimethylaminoantipyrin, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 115741000
Weitere Details : CAS : 58-15-1 Gewicht : 0.15000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
58-15-1 | |
231.3 | |
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
6009 | |
4-(Dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on |
C13H17N3O | |
MFCD00003142 | |
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone | |
CHEBI:160246 | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N(C)C |
Spezifikation
4-Dimethylaminoantipyrine | |
Kunststoffflasche | |
105°C to 110°C | |
58-15-1 | |
100.0 | |
C13H17N3O | |
24,46 | |
aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone | |
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Dimethylamino)-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on | |
6009 | |
231.3 | |
97% |
Authentic | |
Braun bis Weiß | |
100g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00003142 | |
15,47 | |
Solubility in water: 1g/18mL | |
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N(C)C | |
231.3 | |
CHEBI:160246 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Dimethylaminoantipyrine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.