Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cyanoindole, 99%
Marke:  Alfa Aesar™ H63391.03
Weitere Details : CAS : 16136-52-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15450059
  • 31.70 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
4-Cyanoindole is used as a synthetic intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Heat, light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents, acids.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16136-52-0
142.161
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
3817602
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
C9H6N2
MFCD00152045
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 4-cyanoindole, 1h-indol-4-yl cyanide
1H-indole-4-carbonitrile
Spezifikation
4-Cyanoindole
120°C to 125°C
16136-52-0
MFCD00152045
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
1H-indole-4-carbonitrile
3817602
Solid
Gray
1g
C9H6N2
4-cyanoindole, 4-indolecarbonitrile, indole-4-carbonitrile, indole-4-cyano, 4-cyano-1h-indole, 4-cyano indole, pubchem7327, acmc-209dmi, 4-cyanoindole, 1h-indol-4-yl cyanide
C1=CC(=C2C=CNC2=C1)C#N
142.161
142.16
99%