Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N,N-diethyl-2-nitroaniline, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H63049.06
Weitere Details : CAS : 86309-90-2 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449508
  • 342.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
86309-90-2
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Spezifikation
4-Chloro-N,N-diethyl-2-nitroaniline
86309-90-2
3298044
228.68
96%
5g
UN2811
(4-Chloro-2-nitrophenyl)diethylamine
Solid