Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65720.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449856
  • 245.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4-Chloro-N-(2-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
324.78
MFCD27975809
4-Chloro-3-sulfamoyl-N-(o-tolyl)benzamide
Spezifikation
4-Chloro-N-(2-methylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
Solid
324.78
4-Chloro-3-sulfamoyl-N-(o-tolyl)benzamide
1g
95%
MFCD27975809