Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65963.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15450047
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD28098845
Spezifikation
4-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)-3-sulfamoylbenzamide
MFCD28098845
Solid
1g
338.81
95%