Learn More
4-Chlor-6-Methylpyrimidin, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 454122500
Weitere Details : CAS : 3435-25-4 Gewicht : 0.01000kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15209906
  • 119.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
09-12-2020
Chemische Identifikatoren
3435-25-4
128.56
4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
4-Chlor-6-Methylpyrimidin
C5H5ClN2
MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
581796
CC1=CC(=NC=N1)Cl
Spezifikation
4-Chloro-6-methylpyrimidine
250mg
94% min. (GC)
4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
CC1=CC(=NC=N1)Cl
128.56
128.56
34°C to 36°C
3435-25-4
C5H5ClN2
MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-6-Methylpyrimidin
581796
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation