Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-3-ethoxy-2-fluorbenzoesäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33868.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426757
  • 380.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
02-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1323966-33-1
218.608
AMAJHTMBCOHVIL-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzoesäure
C9H8ClFO3
MFCD19687215
66523585
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)Cl
Spezifikation
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoic acid
1323966-33-1
MFCD19687215
CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)Cl
218.608
218.61
97%
5g
C9H8ClFO3
AMAJHTMBCOHVIL-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzoesäure
66523585
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation