Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-2-fluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65455.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449656
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD28098794
Spezifikation
4-Chloro-2-fluoro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl)benzamide
MFCD28098794
Solid
1g
303.76
95%