Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-2-Fluor-3-Methoxyanilin, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ H34255.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
1323966-39-7 | |
175.587 | |
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlor-2-Fluor-3-methoxyanilin |
C7H7ClFNO | |
MFCD19687207 | |
17856680 | |
COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl |
Spezifikation
1g | |
1323966-39-7 | |
MFCD19687207 | |
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N | |
4-Chlor-2-Fluor-3-methoxyanilin | |
17856680 | |
Fest |
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline | |
C7H7ClFNO | |
UN2811 | |
COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl | |
175.587 | |
175.59 | |
97% |