Learn More
Alfa Aesar™ 4-Brom-N-(4-ethoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzolsulfonamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63338.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428256
  • 260.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD26143359
Spezifikation
4-Bromo-N-(4-ethoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143359
Fest
1g
424.23
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation