Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-bromo-3-methylphenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H64656.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449056
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 21-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27975689
Spezifikation
4-Bromo-N-(4-bromo-3-methylphenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide
MFCD27975689
Solid
1g
423.1
97%