Learn More
Alfa Aesar™ 4,4'-Oxybis(benzenesulfonylhydrazid), 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61239.22
Weitere Details : CAS : 80-51-3 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3226 Chem class : 4.1
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427748
  • 112.00 € / 100 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
4,4′-Oxybis(Benzolsulfonylhydrazid) ist ein organisches Hydrazid, das als Treibmittel für Moosgummi und Schaumstoffe verwendet wird. Wird als Additiv zu Polymeren verwendet, um Schwammgummi-Kosmetikbeutel, elektrostatographische Toner, Schwimmsitze, Isolierungs- und Verpackungsmaterialien, Klebstoffe, Dichtungsmittel und Lederersatzstoffe herzustellen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
80-51-3
358.387
NBOCQTNZUPTTEI-UHFFFAOYSA-N
6649
C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NN)S(=O)(=O)NN
C12H14N4O5S2
MFCD00007587
4,4'-oxydibenzenesulfonohydrazide, 4,4'-oxybis benzenesulfonyl hydrazide, celogen, serogen, obsh, genitron ob, zhenitron ov, celogen ot, 4,4'-oxybis benzenesulfonhydrazide, cellmic s
4-[4-(hydrazinsulfonyl)phenoxy]benzolsulfonhydrazid
Spezifikation
4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
100g
C12H14N4O5S2
UN3226
NBOCQTNZUPTTEI-UHFFFAOYSA-N
4-[4-(hydrazinsulfonyl)phenoxy]benzolsulfonhydrazid
6649
Fest
Weiß
80-51-3
MFCD00007587
4,4'-oxydibenzenesulfonohydrazide, 4,4'-oxybis benzenesulfonyl hydrazide, celogen, serogen, obsh, genitron ob, zhenitron ov, celogen ot, 4,4'-oxybis benzenesulfonhydrazide, cellmic s
C1=CC(=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NN)S(=O)(=O)NN
358.387
358.39
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation