Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H58963.09
Weitere Details : CAS : 66739-89-7 Gewicht : 0.01000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425138
  • 658.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
66739-89-7
175.187
AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
2778428
C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
C10H9NO2
MFCD00052570
4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
Spezifikation
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
66739-89-7
MFCD00052570
4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
175.187
175.19
10g
C10H9NO2
UN3439
AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
2778428
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation