missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transaldolase 1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35358B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transaldolase 1 Polyclonal antibody specifically detects Transaldolase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Transaldolase 1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Biotin | |
| dihydroxyacetone transferase, EC 2.2.1.2, glycerone transferase, TAL, TALDO, TALDOR, TALH, TAL-H, transaldolase, transaldolase 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-337 of human Transaldolase 1 (NP_006746.1).,, Sequence:, MSSSPVKRQRMESALDQLKQFTTVVADTGDFHAIDEYKPQDATTNPSLILAAAQMPAYQELVEEAIAYGRKLGGSQEDQIKNAIDKLFVLFGAEILKKIPGRVSTEVDARLSFDKDAMVARARRLIELYKEAGISKDRILIKLSSTWEGIQAGKELEEQHGIHCNMTLLFSFAQAVACAEAGVTLISPFVGRILDWHVANTDKKSYEPLEDPGVKSVTKIYNYYKKFSYKTIVMGASFRNTGEIKALAGCDFLTISPKLLGELLQDNAKLVPVLSAKAAQASDLEKIHLDEKSFRWLHNEDQMAVEKLSDGIRKFAADAVKLERMLTERMFNAENGK | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 6888 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur