Learn More
SLC25A13 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35249PE
Product Code. 30500542
  • 682.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
SLC25A13 Polyclonal antibody specifically detects SLC25A13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SLC25A13
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
10165
Store at 4°C in the dark.
Purified
ELISA, Western Blot
PE
ARALAR2CTLN2, calcium-binding mitochondrial carrier protein Aralar2, Citrin, Mitochondrial aspartate glutamate carrier 2, Solute carrier family 25 member 13, solute carrier family 25, member 13 (citrin)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human SLC25A13 (NP_001153682.1).,, Sequence:, MAAAKVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLISFQEFVAFESVLCAPDALFMVAFQLFDKAGKGEVTFEDVKQVFGQTTIHQHIPFNWDSEFVQLHFGKERKRHLTYAEFTQFLLEIQLEHAKQAFVQRDNARTGRVTAIDFRDIMVTIRPHVLTPFVEECLVAAAGGTTSHQVSFSYFNGFNSLLNNMELIRKIYSTLAGTRKDVEVTKEEFVLAAQKFGQVTPMEVDILFQLADLYEPRGRMTLADIERIAPLEEGT
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato