Learn More
ACAA2 Antibody [Janelia Fluor« 525], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35599JF525
Product Code. 30500515
  • 682.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
ACAA2 Polyclonal antibody specifically detects ACAA2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ACAA2
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Janelia Fluor 525
3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial, Acetyl-CoA acyltransferase, acetyl-CoA acyltransferase 2, acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2, beta ketothiolase, beta-ketothiolase, DSAEC, EC 2.3.1, EC 2.3.1.16, FLJ35992, FLJ95265, Mitochondrial 3-oxoacyl-CoA thiolase, mitochondrial 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase, T1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human ACAA2 (NP_006102.2).,, Sequence:, MALLRGVFVVAAKRTPFGAYGGLLKDFTATDLSEFAAKAALSAGKVSPETVDSVIMGNVLQSSSDAIYLARHVGLRVGIPKETPALTINRLCGSGFQSIVNGCQEICVKEAEVVLCGGTESMSQAPYCVRNVRFGTKLGSDIKLEDSLWVSLTDQHVQLPMAMTAENLAVKHKISREECDKYALQSQQRWKAANDAGYFNDEMAPIEVKTKKGKQTMQVDEHARPQTTLEQLQKLPPVFKKDGTVTAGNA
0.1 mL
Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
10449
Store at 4°C in the dark.
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis