Learn More
TRIM4 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35620MFV450
Product Code. 30500503
  • 705.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
TRIM4 Polyclonal antibody specifically detects TRIM4 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TRIM4
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
mFluor Violet 450 SE
RING finger protein 87, RNF87tripartite motif protein 4, tripartite motif containing 4, tripartite motif-containing 4, tripartite motif-containing protein 4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human TRIM4 (NP_148977.2).,, Sequence:, MEAEDIQEELTCPICLDYFQDPVSIECGHNFCRGCLHRNWAPGGGPFPCPECRHPSAPAALRPNWALARLTEKTQRRRLGPVPPGLCGRHWEPLRLFCEDDQRPVCLVCRESQEHQTHAMAPIDEAFESYREKLLKSQRNLVAKMKKVMHLQDVEVKNATQWKDKIKSQRMRISTEFSKLHNFLVEEEDLFLQRLNKEEEETKKKLNENTLKLNQTIASLKKLILEVGEKSQAPTLELLQNPKEVLTRSEIQDVNYSLEAVKVKTVCQIPLMKEMLKRFQ
0.1 mL
Zinc Finger
89122
Store at 4°C in the dark.
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.