Learn More
Suppressor of Fused Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-35342MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Suppressor of Fused Polyclonal antibody specifically detects Suppressor of Fused in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Suppressor of Fused | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| SUFUHSUFUXLPRO1280, suppressor of fused homolog, suppressor of fused homolog (Drosophila) | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 325-484 of human Suppressor of Fused (NP_057253.2).,, Sequence:, PPINPQRQNGLAHDRAPSRKDSLESDSSTAIIPHELIRTRQLESVHLKFNQESGALIPLCLRGRLLHGRHFTYKSITGDMAITFVSTGVEGAFATEEHPYAAHGPWLQILLTEEFVEKMLEDLEDLTSPEEFKLPKEYSWPEKKLKVSILPDVVFDSPLH | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 51684 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu