Learn More
Peripherin Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38070F
Product Code. 30500471
  • 682.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
Peripherin Polyclonal antibody specifically detects Peripherin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Peripherin
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
FITC
Neurofilament 4, neurofilament 4 (57kD), peripherin, PRPH1NEF4
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human Peripherin (NP_006253.2).,, Sequence:, MSHHPSGLRAGFSSTSYRRTFGPPPSLSPGAFSYSSSSRFSSSRLLGSASPSSSVRLGSFRSPRAGAGALLRLPSERLDFSMAEALNQEFLATRSNEKQELQELNDRFANFIEKVRFLEQQNAALRGELSQARGQEPARADQLCQQELRELRRELELLGRERDRVQVERDGLAEDLAALKQRLEEETRKREDAEHNLVLFRKDVDDATLSRLELERKIESLMDEIEFLKKLHEEELRDLQVSVESQQVQQVEVEATVKPE
0.1 mL
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
5630
Store at 4°C in the dark.
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis