missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyruvate Dehydrogenase E2 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35442AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pyruvate Dehydrogenase E2 Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase E2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Pyruvate Dehydrogenase E2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 70 kDa mitochondrial autoantigen of primary biliary cirrhosis, dihydrolipoamide S-acetyltransferase, DLTA, E2 component of pyruvate dehydrogenase complex, EC 2.3.1, M2 antigen complex 70 kDa subunit, PBC, PDC-E2EC 2.3.1.12, PDCE2mitochondrial | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 87-270 of human Pyruvate Dehydrogenase E2 (NP_001922.2).,, Sequence:, SLPPHQKVPLPSLSPTMQAGTIARWEKKEGDKINEGDLIAEVETDKATVGFESLEECYMAKILVAEGTRDVPIGAIICITVGKPEDIEAFKNYTLDSSAAPTPQAAPAPTPAATASPPTPSAQAPGSSYPPHMQVLLPALSPTMTMGTVQRWEKKVGEKLSEGDLLAEIETDKATIGFEVQEEG | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 1737 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur