missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gabpb2 Antibody [Alexa Fluor« 647], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-38042AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gabpb2 Polyclonal antibody specifically detects Gabpb2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| Gabpb2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 126626 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Alexa Fluor 647 | |
| GA binding protein transcription factor, beta subunit 2, GA-binding protein subunit beta-2, GABP subunit beta-2, GABPB-2, MGC29891 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 239-448 of human Gabpb2 (NP_653219.1).,, Sequence:, SNSHRATANTEEIIEGNSVDSSIQQVMGSGGQRVITIVTDGVPLGNIQTSIPTGGIGQPFIVTVQDGQQVLTVPAGKVAEETVIKEEEEEKLPLTKKPRIGEKTNSVEESKEGNERELLQQQLQEANRRAQEYRHQLLKKEQEAEQYRLKLEAIARQQPNGVDFTMVEEVAEVDAVVVTEGELEERETKVTGSAGTTEPHTRVSMATVSS | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur