Learn More
SLP-2 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35139APC
This item is not returnable.
View return policy
Description
SLP-2 Polyclonal antibody specifically detects SLP-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| SLP-2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| APC | |
| EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-356 of human SLP-2 (NP_038470.1).,, Sequence:, SSGLPRNTVVLFVPQQEAWVVERMGRFHRILEPGLNILIPVLDRIRYVQSLKEIVINVPEQSAVTLDNVTLQIDGVLYLRIMDPYKASYGVEDPEYAVTQLAQTTMRSELGKLSLDKVFRERESLNASIVDAINQAADCWGIRCLRYEIKDIHVPPRVKESMQMQVEAERRKRATVLESEGTRESAINVAEGKKQAQILASEAEKAEQINQAAGEASAVLAKAKAKAEAIRILAAALTQHNGDAAASLTVAEQYVSAFSKLAKDSNTILLPSNPGDVTSMVAQAMGVYGALTKAPVPGTPDSLSSGSSRDVQGTDASLDEELDRVKMS | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 30968 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering