Läs mer
Läs mer
PCM1 Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35686PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PCM1 Polyclonal antibody specifically detects PCM1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| PCM1 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| PE | |
| hPCM-1, pericentriolar material 1, pericentriolar material 1 protein, PTC4PCM-1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human PCM1 (NP_006188.4).,, Sequence:, MATGGGPFEDGMNDQDLPNWSNENVDDRLNNMDWGAQQKKANRSSEKNKKKFGVESDKRVTNDISPESSPGVGRRRTKTPHTFPHSRYMSQMSVPEQAELEKLKQRINFSDLDQRSIGSDSQGRATAANNKRQLSENRKPFNFLPMQINTNKSKDASTNPPNRETIGSAQCKELFASALSNDLLQNCQVSEEDGRGEPAMESSQIVSRLVQIRDYITKASSMREDLVEKNERSANVERLTHLIDHLKEQEKSYMKFLKKI | |
| 0.1 mL | |
| Mitotic Regulators | |
| 5108 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering