Learn More
DNA Ligase I Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35879AF488
Product Code. 30499845
  • 682.00 € / 0.10mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description
Description
DNA Ligase I Polyclonal antibody specifically detects DNA Ligase I in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DNA Ligase I
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alexa Fluor 488
DNA ligase 1, DNA ligase I, EC 6.5.1.1, ligase I, DNA, ATP-dependent, MGC117397, MGC130025, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 1, polydeoxyribonucleotide synthase ATP 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 565-790 of human DNA Ligase I (NP_000225.1).,, Sequence:, CEYKYDGQRAQIHALEGGEVKIFSRNQEDNTGKYPDIISRIPKIKLPSVTSFILDTEAVAWDREKKQIQPFQVLTTRKRKEVDASEIQVQVCLYAFDLIYLNGESLVREPLSRRRQLLRENFVETEGEFVFATSLDTKDIEQIAEFLEQSVKDSCEGLMVKTLDVDATYEIAKRSHNWLKLKKDYLDGVGDTLDLVVIGAYLGRGKRAGRYGGFLLASYDEDSEEL
0.1 mL
Apoptosis, Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
3978
Store at 4°C in the dark.
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis