missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NUP98 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35075IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NUP98 Polyclonal antibody specifically detects NUP98 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| NUP98 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DyLight 755 | |
| ADAR2, ADIR2, GLFG-repeat containing nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, nucleoporin 98kD, nucleoporin 98kDa, NUP196, NUP96, Nup98-Nup96 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 621-920 of human NUP98 (NP_624357.1).,, Sequence:, SKPVDENHQQDGDEDSLVSHFYTNPIAKPIPQTPESAGNKHSNSNSVDDTIVALNMRAALRNGLEGSSEETSFHDESLQDDREEIENNSYHMHPAGIILTKVGYYTIPSMDDLAKITNEKGECIVSDFTIGRKGYGSIYFEGDVNLTNLNLDDIVHIRRKEVVVYLDDNQKPPVGEGLNRKAEVTLDGVWPTDKTSRCLIKSPDRLADINYEGRLEAVSRKQGAQFKEYRPETGSWVFKVSHFSKYGLQDSDEEEEEHPSKTSTKKLKTAPLPPASQTTPLQMALNGKPAPPPQVEKKGQ | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Mitotic Regulators | |
| 4928 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering