missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atlastin-2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30498697 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30498697 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30498697 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335616MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Atlastin-2 Polyclonal antibody specifically detects Atlastin-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Atlastin-2
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 2, ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 2, ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 2, aip-2, ARL3IP2, ARL-6-interacting protein 2, ARL6IP2, atlastin GTPase 2, atlastin2, atlastin-2, EC 3.6.5.-, FLJ23293
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 390-470 of human Atlastin-2 (NP_001129145.1).,, Sequence:, ARDTYCKSMEQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFY
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 64225
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.