Learn More
Beskrivning
GGPS1 Polyclonal antibody specifically detects GGPS1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | GGPS1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 6E)-farnesyl diphosphate synthase, Dimethylallyltranstransferase, EC 2.5.1.1, EC 2.5.1.10, EC 2.5.1.29, Farnesyl diphosphate synthase, Farnesyltranstransferase, Geranylgeranyl diphosphate synthase, geranylgeranyl diphosphate synthase 1, geranylgeranyl pyrophosphate synthase, geranyltranstransferase, GGPP synthase, GGPPS, GGPPS1farnesyltranstransferase, GGPPSase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 164-300 of human GGPS1 (NP_001032354.1).,, Sequence:, QLFSDYKEDLKPLLNTLGLFFQIRDDYANLHSKEYSENKSFCEDLTEGKFSFPTIHAIWSRPESTQVQNILRQRTENIDIKKYCVHYLEDVGSFEYTRNTLKELEAKAYKQIDARGGNPELVALVKHLSKMFKEENE |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?