Learn More
Descripción
eIF2B epsilon Polyclonal antibody specifically detects eIF2B epsilon in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | eIF2B epsilon |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CACH, CLE, EIF-2B, eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit epsilon, EIF2BE, EIF2Bepsilon, eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 (epsilon, 82kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon, 82kDa, LVWM, translation initiation factor eIF-2B subunit epsilon |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 442-721 of human eIF2B epsilon (eIF2B epsilon (EIF2B5)) (NP_003898.2).,, Sequence:, TLPEGSVISLHPPDAEEDEDDGEFSDDSGADQEKDKVKMKGYNPAEVGAAGKGYLWKAAGMNMEEEEELQQNLWGLKINMEEESESESEQSMDSEEPDSRGGSPQMDDIKVFQNEVLGTLQRGKEENISCDNLVLEINSLKYAYNISLKEVMQVLSHVVLEFPLQQMDSPLDSSRYCALLLPLLKAWSPVFRNYIKRAADHLEALAAIEDFFLEHEALGISMAKVLMAFYQLEILAEETILSWFSQRDTTDKGQQLRKNQQLQRFIQWLKEAEEESSEDD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?