Learn More
Alfa Aesar™ 3'-(Pentafluorthio)acetophenon, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33532.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426357
  • 76.60 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
02-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
159896-31-8
MFCD16652407
3'-(Pentafluorosulfur)acetophenone
Spezifikation
3'-(Pentafluorothio)acetophenone
43°C to 45°C
159896-31-8
3'-(Pentafluorosulfur)acetophenone
Kristalle
Weiß
1g
MFCD16652407
246.19
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation