Learn More
3-Hydroxy-1-methylpiperidin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 121500250
Weitere Details : CAS : 3554-74-3 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15254614
  • 39.58 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
23-04-2021
Chemische Identifikatoren
3554-74-3
115.17
3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
1-methylpiperidin-3-ol
C6H13NO
UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
98016
CN1CCCC(C1)O
Spezifikation
3-Hydroxy-1-methylpiperidine
70°C
1.474
76.0°C to 78.0°C (11.0mmHg)
3554-74-3
C6H13NO
UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
1-methylpiperidin-3-ol
98016
97%
0.9990g/mL
Glasflasche
0.999
25g
96% min. (GC)
3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
CN1CCCC(C1)O
115.17
115.17
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Hydroxy-N-methylpiperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation